Learn More
1-méthyl-1-cyclopentène, 96 %, Acros Organics
43.60€ - 150.90€
Identifiants chimiques
CAS | 693-89-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.15 |
Numéro MDL | MFCD00001397 |
Clé InChI | ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl |
CID PubChem | 12746 |
Nom IUPAC | 1-Méthylcyclopentène |
SMILES | CC1=CCCC1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
693-89-0 | |
82.15 | |
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N | |
12746 | |
CC1=CCCC1 |
C6H10 | |
MFCD00001397 | |
1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl | |
1-Méthylcyclopentène |
Spécification
1-Methyl-1-cyclopentene | |
693-89-0 | |
100.0 | |
0.7800g/mL | |
-17°C | |
96% | |
C5H7CH3 | |
MFCD00001397 | |
0.78 | |
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N | |
1-Méthylcyclopentène | |
12746 | |
96% |
96% | |
95.0 | |
Incolore | |
72°C (754.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H10 | |
1.4310 to 1.433 | |
05, 64 | |
1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl | |
CC1=CCCC1 | |
82.15 | |
82.13 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a well-ventilated place.
Keep container tightly closed.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-762-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Methyl-1-cyclopentene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only