Learn More
Wheaton™ Anse d’inoculation 1μL
Anse d’inoculation étalonnée pour délivrer un volume donné d’échantillon de liquide pour permettre une analyse microbiologique précise.
231.00€ - 347.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Jetable | Oui |
Volume | 1 μl |
Quantité | 6000 |
Type d’emballage | Emballage individuel pelable |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16425009
|
Wheaton™
711305 |
Short |
231.00€
6000 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16435009
|
Wheaton™
711310 |
Standard |
347.00€
6000 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conforme aux normes quantitatives de gestion des échantillons microbiologiques
- Pour un transfert et un placage précis des liquides
- Calibré
Spécification
Stérile | |
1 μl | |
Emballage individuel pelable | |
Non |
Oui | |
6000 | |
Oui |