Learn More
Ester de pinacol de l’acide 1-isobutyl-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11946001
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827614-66-4
Formule moléculaire C13H23BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.15
Numéro MDL MFCD05663857
Clé InChI YMEBZRNYQBODKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-isobutyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-isobutyl-4-4
CID PubChem 2759392
Nom IUPAC 1-(2-methylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
SMILES CC(C)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0030g/mL
Point d’ébullition 248°C to 249°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.003
Poids de la formule 250.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.