Learn More
1-iodo-4-(trifluorométhyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10156963
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 455-13-0
Formule moléculaire C7H4F3I
Poids moléculaire (g/mol) 272.009
Numéro MDL MFCD00039398
Clé InChI SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
CID PubChem 67993
Nom IUPAC 1-iodo-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire IC6H4CF3
Quantité 50 g
Poids de la formule 272
Pourcentage de pureté 97%