Learn More
1-Hexadécylamine, technique. 90 %, reste principalement 1-octadécylamine, Thermo Scientific Chemicals
22.70€ - 83.00€
Identifiants chimiques
CAS | 143-27-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H35N |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.46 |
Numéro MDL | MFCD00008158 |
Clé InChI | FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine |
CID PubChem | 8926 |
Nom IUPAC | hexadecan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11448740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22459.14 |
25 g |
22.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22459.30 |
250 g |
31.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22459.0B |
1000 g |
83.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Hexadecylamine is used for producing resin, senior detergent, anti-caking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1-Hexadécylamine est utilisée pour la production de résine, de détergent principal, d’agent anti-écaillage.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
Identifiants chimiques
143-27-1 | |
241.46 | |
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N | |
8926 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCN |
C16H35N | |
MFCD00008158 | |
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine | |
hexadecan-1-amine |
Spécification
1-Hexadecylamine | |
42°C to 47°C | |
144°C (2 mmHg) | |
90% | |
C16H35N | |
MFCD00008158 | |
1634065 | |
Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCN | |
241.46 | |
241.46 | |
Technique |
143-27-1 | |
0.813 | |
140°C (284°F) | |
le reste est principalement 1- octadecylamine | |
1.4496 | |
UN3259 | |
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine | |
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N | |
hexadecan-1-amine | |
8926 | |
90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-596-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ML9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only