Learn More
1-hexadécylamine, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80€ - 170.00€
Chemical Identifiers
CAS | 143-27-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H35N |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.46 |
Numéro MDL | MFCD00008158 |
Clé InChI | FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine |
CID PubChem | 8926 |
Nom IUPAC | hexadecan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCN |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10011070
|
Thermo Scientific Acros
120510050 |
5 g | Flacon en verre |
24.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10724241
|
Thermo Scientific Acros
120511000 |
100 g | Flacon en verre |
24.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10112630
|
Thermo Scientific Acros
120515000 |
500 g | Flacon en verre |
51.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11955171
|
Thermo Scientific Acros
120510025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
170.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
143-27-1 | |
241.46 | |
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N | |
8926 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCN |
C16H35N | |
MFCD00008158 | |
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine | |
hexadecan-1-amine |
Specifications
1-Hexadecylamine | |
38.0°C to 47.0°C | |
330.0°C | |
Authentique | |
C16H35N | |
MFCD00008158 | |
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine | |
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N | |
hexadecan-1-amine | |
8926 | |
90% |
143-27-1 | |
Blanc | |
140°C | |
88% min. (GC) | |
CH3(CH2)15NH2 | |
04,202 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCCCCCCCCCCCN | |
241.46 | |
241.46 | |
Masse cristalline à faible fusion ou morceaux |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-596-8
- 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P391-Recueillir le produit répandu.
RUO – Research Use Only