Learn More
1-fluoronaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.00€ - 402.00€
Identifiants chimiques
CAS | 321-38-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H7F |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.164 |
Numéro MDL | MFCD00003873 |
Clé InChI | CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene |
CID PubChem | 9450 |
Nom IUPAC | 1-fluoronaphtalène |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18378.06 |
5 g |
43.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18378.14 |
25 g |
137.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18378.22 |
100 g |
402.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-fluoronaphtalène est utilisé dans la synthèse médiée par t-BuLi de 6-phénanthridines substituées. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
321-38-0 | |
146.164 | |
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N | |
9450 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F |
C10H7F | |
MFCD00003873 | |
fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene | |
1-fluoronaphtalène |
Spécification
1-Fluoronaphthalene | |
-10°C | |
215°C to 217°C | |
C10H7F | |
MFCD00003873 | |
fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene | |
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoronaphtalène | |
9450 | |
98% |
321-38-0 | |
1.331 | |
65°C (149°F) | |
1.593 | |
1906413 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F | |
146.164 | |
146.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 206-287-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ7100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante