Learn More
1-éthynyl-1-cyclohexanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
50.40€ - 494.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78-27-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.18 |
Numéro MDL | MFCD00003858 |
Clé InChI | QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol |
CID PubChem | 6525 |
Nom IUPAC | 1-éthynylcyclohexane-1-ol |
SMILES | C#CC1(CCCCC1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10569600
|
Thermo Scientific Acros
119101000 |
100 g | Flacon en verre |
50.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10326510
|
Thermo Scientific
119105000 |
500 g | Flacon en verre |
155.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974641
|
Thermo Scientific Acros
119100025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
494.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-27-3 | |
124.18 | |
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N | |
6525 | |
C#CC1(CCCCC1)O |
C8H12O | |
MFCD00003858 | |
1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol | |
1-éthynylcyclohexane-1-ol |
Spécification
1-Ethynyl-1-cyclohexanol | |
78-27-3 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
180.0°C | |
Authentique | |
C8H12O | |
1.4810 to 1.4840 | |
06,II,1 | |
0.9763 | |
Solubility in water: 24.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents, soluble in diethyl ether, alcohols, esters, ketone, and chlorinated hydrocarbons | |
C#CC1(CCCCC1)O | |
124.18 | |
124.18 | |
Liquide après fusion |
99+% | |
99.0 | |
30.0°C to 32.0°C | |
0.9763g/mL | |
73°C | |
99% min. (GC) | |
HC≡CC6H10OH | |
MFCD00003858 | |
10,381 | |
1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol | |
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthynylcyclohexane-1-ol | |
6525 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Toxique par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Enlever les vêtements contaminés et
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-100-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GV9100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only