Learn More
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
27.14€ - 71.15€
Identifiants chimiques
CAS | 629-96-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H42O |
Poids moléculaire (g/mol) | 298.56 |
Numéro MDL | MFCD00002938 |
Clé InChI | BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol |
CID PubChem | 12404 |
ChEBI | CHEBI:75627 |
Nom IUPAC | icosan1-ol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08807.14 |
25 g |
27.14€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08807.22 |
100 g |
71.15€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Eicosanol has been used in gradient HPLC-charged aerosol detection method for the detection of different lipids, as internal standard during determination of policosanol?s high molecular weight alcohols (policosanol?s fatty alcohols) in fish oil by GC. Also used as a non-ionic surfactant in cosmetics, used in lubricants, rubber, plastics, textiles and as an emulsion stabilizer and viscosity increasing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-eicosanol a été utilisé dans la méthode de détection des aérosols chargés par HPLC de gradient pour détecter différents lipides, comme étalon interne pour déterminer par GC les alcools à faible masse moléculaire qui composent le policosanol (alcools gras du policosanol) dans l’huile de poisson. Également utilisé comme surfactant non ionique dans les cosmétiques,les lubrifiants, le caoutchouc, les plastiques, les textiles, ainsi que comme stabilisateur d’émulsion et agent d’augmentation de la viscosité.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
629-96-9 | |
298.56 | |
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N | |
12404 | |
icosan1-ol |
C20H42O | |
MFCD00002938 | |
1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol | |
CHEBI:75627 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
Spécification
1-Eicosanol | |
62°C to 66°C | |
220°C to 225°C (3 mmHg) | |
C20H42O | |
1705104 | |
Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO | |
298.56 | |
CHEBI:75627 |
629-96-9 | |
0.841 | |
195°C (383°F) | |
MFCD00002938 | |
1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol | |
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N | |
icosan1-ol | |
12404 | |
96% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-119-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only