Learn More
1-dodécyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.97€ - 195.98€
Identifiants chimiques
CAS | 765-03-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.31 |
Numéro MDL | MFCD00008960 |
Clé InChI | ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g |
CID PubChem | 69821 |
Nom IUPAC | Dodéc-1-yne |
SMILES | CCCCCCCCCCC#C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02977.06 |
5 g |
54.97€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02977.14 |
25 g |
195.98€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-dodécyne a été utilisé dans la synthèse de nanoparticules stables de ruthénium.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les poudres de métaux lourds et les oxydants. Stocker entre 2 et 8°C. Conserver à l’écart des oxydants.
Identifiants chimiques
765-03-7 | |
166.31 | |
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N | |
69821 | |
CCCCCCCCCCC#C |
C12H22 | |
MFCD00008960 | |
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g | |
Dodéc-1-yne |
Spécification
1-Dodecyne | |
-19°C | |
214°C to 216°C | |
C12H22 | |
MFCD00008960 | |
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g | |
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N | |
Dodéc-1-yne | |
69821 | |
97% |
765-03-7 | |
0.779 | |
79°C (174°F) | |
1.434 | |
1741320 | |
Not miscible in water. | |
CCCCCCCCCCC#C | |
166.31 | |
166.31 |
Sécurité et traitement
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-134-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only