Learn More
Hydrochloride de 1-Dodecylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.60€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS | 929-73-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H28ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.81 |
Numéro MDL | MFCD00042017 |
Clé InChI | TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd |
CID PubChem | 458426 |
Nom IUPAC | Dodécan-1-amine ; Chlorhydrate |
SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348735
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12314.09 |
10 g |
41.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358735
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12314.18 |
50 g |
142.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
929-73-7 | |
221.81 | |
TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N | |
458426 | |
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+] |
C12H28ClN | |
MFCD00042017 | |
dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd | |
Dodécan-1-amine ; Chlorhydrate |
Spezifikation
1-Dodecylamine hydrochloride | |
186°C to 188°C | |
CH3(CH2)11NH2·HCl | |
3553943 | |
TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N | |
Dodécan-1-amine ; Chlorhydrate | |
458426 | |
97% |
929-73-7 | |
C12H28ClN | |
MFCD00042017 | |
dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd | |
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+] | |
221.81 | |
221.82 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 213-205-7
missing translation for 'rtecsNumber' : JR6750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only