Learn More
1-Dodécylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
26.80€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS | 124-22-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H27N |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.36 |
Numéro MDL | MFCD00008154 |
Clé InChI | JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4 |
CID PubChem | 13583 |
Nom IUPAC | dodecan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11462917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15515.22 |
100 g |
26.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15515.36 |
500 g |
96.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468750
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15515.A1 |
1 kg |
161.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descrizione
Dodecylamine was used in preparation of novel surfactant copper(II) complexes. It is used as a catalyst and template agent in the sol-gel process for the fabrication of monodispersed mesoporous bioactive glass sub-micron spheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa dodécylamine a été utilisée dans la préparation de nouveaux complexes de cuivre(II) de surfactant. Il est utilisé comme catalyseur et agent de gabarit dans le procédé sol-gel pour la fabrication de sphères de sous micron en verre bioactif mésooporeux monodispersées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (78 mg/l25 °C).
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
Identificatori chimici
124-22-1 | |
185.36 | |
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N | |
13583 | |
CCCCCCCCCCCCN |
C12H27N | |
MFCD00008154 | |
dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4 | |
dodecan-1-amine |
Specifica
1-Dodecylamine | |
27°C to 31°C | |
64°C to 66°C (0.05 mm) | |
≥98% | |
MFCD00008154 | |
1633576 | |
Soluble in water (78mg/L 25°C). | |
CCCCCCCCCCCCN | |
185.36 | |
185.36 |
124-22-1 | |
0.802 | |
115°C (239°F) | |
C12H27N | |
UN3259 | |
dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4 | |
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N | |
dodecan-1-amine | |
13583 | |
≥98% |
Sicurezza e movimentazione
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H304-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-690-6
missing translation for 'rtecsNumber' : JR6475000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only