Learn More
1-Dodécanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Description
1-Dodecanol is used as a cosmetic, textile auxiliaries, synthetic oil, emulsifiers and flotation agent of raw materials, a detergent raw material, a foaming agent of the toothpaste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-dodécanol est utilisé comme auxiliaire textile, cosmétique, huile synthétique, émulsifiant et agent de flottation de matières premières, matière première de détergent, agent moussant de dentifrice.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,004 g/l).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Le 1-dodécanol est utilisé comme auxiliaire textile, cosmétique, huile synthétique, émulsifiant et agent de flottation de matières premières, matière première de détergent, agent moussant de dentifrice.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,004 g/l).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Dodecanol |
Point de fusion | 24°C to 27°C |
Densité | 0.83 |
Point d’ébullition | 258°C to 260°C |
Point d’éclair | 127°C (260°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Odeur | Alcohol-like |
Formule linéaire | CH3(CH2)11OH |
Indice de réfraction | 1.443 |
Quantité | 1000 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Dodecanol
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Dodecanol