Learn More
Chlorhydrate de (+)-1-déoxymannojirimycine, Thermo Scientific Chemicals
Inhibiteur sélectif de la a-mannosidase
149.00€ - 360.00€
Identifiants chimiques
CAS | 73465-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14ClNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.631 |
Numéro MDL | MFCD00083611 |
Clé InChI | ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N |
Synonyme | DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride |
CID PubChem | 11390018 |
Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol ; chlorhydrate |
SMILES | C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15453889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61277.#0 |
5 mg |
149.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15463889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61277.MA |
10 mg |
230.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15473889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61277.MB |
25 mg | |||||||
Description
Selective inhibitor of a-mannosidase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
73465-43-7 | |
199.631 | |
ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N | |
11390018 | |
C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl |
C6H14ClNO4 | |
MFCD00083611 | |
DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride | |
(2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol ; chlorhydrate |
Spécification
(+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride | |
Poudre | |
C6H14ClNO4 | |
DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride | |
C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl | |
199.631 | |
199.6 |
(+)-1-Deoxymannojirimycin Hydrochloride | |
73465-43-7 | |
MFCD00083611 | |
ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N | |
(2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol ; chlorhydrate | |
11390018 | |
Blanc |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche