Learn More
Ester de pinacol de l’acide 1-cyclohexénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10309827
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141091-37-4
Formule moléculaire C12H21BO2
Poids moléculaire (g/mol) 208.11
Numéro MDL MFCD05663845
Clé InChI QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohex-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexen-yl-boronic acid pinacol ester, cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester, 1-cyclohexen-1-yl-boronic acid pinacol ester, 2-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid, 2-1-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, cyclohexen-1-ylboronic acid, pinacol ester, 2-1-cyclohexen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 10932675
Nom IUPAC 2-(cyclohexène-1-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à brun
Point d’ébullition 125.0°C (0.2 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.