Learn More
1-(chlorométhyl)naphtalène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10627062
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-52-2
Formule moléculaire C11H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 176.65
Numéro MDL MFCD00004042
Clé InChI XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
CID PubChem 6845
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)naphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Chloromethyl)naphthalene
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 31°C to 31°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 291°C to 292°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage Remainder 2-chloromethylnaphtalene (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH2Cl
Indice de réfraction 1.6350 to 1.639
Quantité 500 g
Beilstein 05, 566
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 176.65
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(Chloromethyl)naphthalene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.