Learn More
1-chlorobutane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %
124.00€ - 404.51€
Identifiants chimiques
CAS | 109-69-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9Cl |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.57 |
Numéro MDL | MFCD00001009 |
Clé InChI | VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane |
CID PubChem | 8005 |
Nom IUPAC | 1-chlorobutane |
SMILES | CCCCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15694720
|
Honeywell-Chromasolv
34958-1L |
1 L | |||||||
15614730
|
Honeywell-Chromasolv
34958-2L |
2 L |
242.00€
2L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15604730
|
Honeywell-Chromasolv
34958-2.5L |
2.5 L | |||||||
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Identifiants chimiques
109-69-3 | |
92.57 | |
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N | |
8005 | |
CCCCCl |
C4H9Cl | |
MFCD00001009 | |
butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane | |
1-chlorobutane |
Spécification
1-Chlorobutane | |
109-69-3 | |
0.886g/mL at 25°C (lit.) | |
C4H9Cl | |
n20/D 1.402 | |
1730909 | |
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N | |
1-chlorobutane | |
8005 | |
80.1mmHg (78.4°C) | |
CHROMASOLV™ |
for HPLC | |
-123°C | |
77°C to 78°C | |
CH3(CH2)3Cl | |
MFCD00001009 | |
butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane | |
CCCCCl | |
92.57 | |
92.57g/mol | |
≥99.8% |
Sécurité et traitement
P210-P273-P301 + P310-P331-P403 + P235
H225-H304-H336-H412
missing translation for 'einecsNumber' : 203-696-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ6300000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1-Chlorobutane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.