Learn More
1-chlorobutane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15694720
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
2.5 L
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-69-3
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Numéro MDL MFCD00001009
Clé InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
CID PubChem 8005
Nom IUPAC 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorobutane
Note relative au nom for HPLC
Point de fusion -123°C
Densité 0.886g/mL at 25°C (lit.)
Point d’ébullition 77°C to 78°C
Formule linéaire CH3(CH2)3Cl
Indice de réfraction n20/D 1.402
Quantité 1 L
Beilstein 1730909
Poids de la formule 92.57g/mol
Tension de vapeur 80.1mmHg (78.4°C)
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité CHROMASOLV™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chlorobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.