Learn More
1-Chloro-3,5-diméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.90€ - 476.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7051-16-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.608 |
Numéro MDL | MFCD00008382 |
Clé InChI | WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride |
CID PubChem | 81502 |
Nom IUPAC | 1-chloro-3,5-diméthoxybenzène |
SMILES | COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11466606
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24834.06 |
5 g |
37.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11476606
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24834.14 |
25 g |
138.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424180
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24834.22 |
100 g |
476.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7051-16-3 | |
172.608 | |
WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N | |
81502 | |
COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC |
C8H9ClO2 | |
MFCD00008382 | |
5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride | |
1-chloro-3,5-diméthoxybenzène |
Spécification
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene | |
7051-16-3 | |
C8H9ClO2 | |
2327304 | |
WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N | |
1-chloro-3,5-diméthoxybenzène | |
81502 | |
98% |
32°C to 36°C | |
234°C | |
MFCD00008382 | |
5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride | |
COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC | |
172.608 | |
172.61 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 230-330-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ0320000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only