Learn More
1-Butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.00€ - 63.60€
Identifiants chimiques
CAS | 109-73-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.139 |
Numéro MDL | MFCD00011690 |
Clé InChI | HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan |
CID PubChem | 8007 |
ChEBI | CHEBI:43799 |
Nom IUPAC | butan-1-amine |
SMILES | CCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03575.AE |
100 mL |
23.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03575.AP |
500 mL |
26.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03575.0F |
2500 mL |
63.60€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Butylamine is used as an intermediate for pharmaceuticals, synthetic tanning agents, dyestuffs and emulsifiers. It also plays an important role in the preparation of N,N'-dibutylthiourea, a rubber vulcanization accelerator. It is involved in the preparation of n-butylbenzenesulfonamide, which is a plasticizer of nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1-butylamine est utilisée comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les agents de tannage synthétique, les colorants et les émulsifiants. Elle joue également un rôle important dans la préparation du N,N′-dibutylthiourée, un accélérateur de vulcanisation du caoutchouc. Il est impliqué dans la préparation du n-butylbenzènesulfonamide, qui est un plastifiant de nylon.
Solubilité
Miscible à de l’éthanol et de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre et les acides.
Identifiants chimiques
109-73-9 | |
73.139 | |
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N | |
8007 | |
butan-1-amine |
C4H11N | |
MFCD00011690 | |
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan | |
CHEBI:43799 | |
CCCCN |
Spécification
1-Butylamine | |
-50°C | |
76°C to 78°C | |
Ammonia-like | |
CH3CH2CH2CH2NH2 | |
MFCD00011690 | |
605269 | |
14,1543 | |
Miscible with ethanol and water. | |
CCCCN | |
73.139 | |
CHEBI:43799 | |
99% |
109-73-9 | |
0.738 | |
−14°C (6°F) | |
C4H11N | |
1.401 | |
UN1125 | |
Air Sensitive | |
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan | |
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N | |
butan-1-amine | |
8007 | |
73.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H302-H312-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :N-BUTYLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-699-2
missing translation for 'rtecsNumber' : EO2975000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only