Learn More
1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15684610
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,7%
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion -90°C
Note relative au nom for HPLC
Densité 0.81g/mL at 25°C
Point d’ébullition 116°C to 118°C
Quantité 100 mL
Indice de réfraction n20/D 1.399
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Numéro MDL MFCD00002964
Beilstein 969148
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité CHROMASOLV™ Plus