Learn More
1-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.70€ - 51.70€
Identifiants chimiques
CAS | 71-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00002964 |
Clé InChI | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane |
CID PubChem | 263 |
ChEBI | CHEBI:28885 |
Nom IUPAC | butan-1-ol |
SMILES | CCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13171.AE |
100 mL |
24.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13171.AU |
1000 mL |
29.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13171.0F |
2500 mL |
51.70€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le 1-butanol est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions organiques dans l’industrie pharmaceutique et chimique, comme solvant dans les industries de revêtement et aussi comme diluant/réactif dans la fabrication de résines urée-formaldéhyde et mélamine-formaldéhyde. Il est utilisé dans la production de médicaments, d’alcaloïdes, d’additifs dans les nettoyants de sol, les produits de consommation et les détachants. Il est utilisé comme phase mobile dans la chromatographie sur papier et sur couche mince. Il est également utilisé comme alternative pour l’essence et les carburants diesel.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-butanol est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions organiques dans l’industrie pharmaceutique et chimique, comme solvant dans les industries de revêtement et aussi comme diluant/réactif dans la fabrication de résines urée-formaldéhyde et mélamine-formaldéhyde. Il est utilisé dans la production de médicaments, d’alcaloïdes, d’additifs dans les nettoyants de sol, les produits de consommation et les détachants. Il est utilisé comme phase mobile dans la chromatographie sur papier et sur couche mince. Il est également utilisé comme alternative pour l’essence et les carburants diesel.
Solubilité
Miscible avec alcools, cétones, aldéhydes, éthers, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts, les métaux alcalins et les halogènes.
Identifiants chimiques
71-36-3 | |
74.123 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
263 | |
butan-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
CHEBI:28885 | |
CCCCO |
Spécification
1-Butanol | |
-90°C to -89°C | |
0.81 | |
35°C (95°F) | |
1.399 | |
MFCD00002964 | |
969148 | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
butan-1-ol | |
263 | |
74.12 |
7 | |
71-36-3 | |
117°C to 118°C | |
Alcohol-like | |
C4H10O | |
UN1120 | |
14,1540 | |
Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water. | |
CCCCO | |
74.123 | |
CHEBI:28885 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H226-H302-H335-H336-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H315-H318-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BUTANOLS
missing translation for 'einecsNumber' : 200-751-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EO1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Butanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: n-Butyl alcohol
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche