Learn More
1-Butanol, 99+ %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
51.80€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00002964 |
Clé InChI | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane |
CID PubChem | 263 |
ChEBI | CHEBI:28885 |
Nom IUPAC | butan-1-ol |
SMILES | CCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10483575
|
Thermo Scientific Acros
398961000 |
100 mL | Bouteille en verre |
51.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10247893
|
Thermo Scientific Acros
398960010 |
1 L | Bouteille en verre |
150.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71-36-3 | |
74.123 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
263 | |
butan-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
CHEBI:28885 | |
CCCCO |
Spécification
1-Butanol | |
For spectroscopy | |
99.0 | |
100.0 | |
117.6°C | |
Authentique | |
1.3980 to 1.4000 | |
0.001% max. | |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
0.005% max. | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
butan-1-ol | |
263 | |
74.12 | |
Extra sec |
-89,0°C | |
71-36-3 | |
Incolore | |
0.8100g/mL | |
35°C | |
Liquide | |
99+% | |
0.81 | |
CH3(CH2)3OH | |
2.95 mPa.s (20°C) | |
15, 1542 | |
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents | |
CCCCO | |
74.123 | |
CHEBI:28885 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P :
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. - Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web on
danger
- 1-Butanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.