Learn More
1-Butanol, 99,9 %, Honeywell™
≥ 99,9%
29.24€ - 908.36€
Identifiants chimiques
CAS | 71-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Numéro MDL | MFCD00002964 |
Clé InChI | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | butane-1-ol |
SMILES | CCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15608430
|
Honeywell Research Chemicals
537993-4L |
100 mL | Aluminum bottle | N/A | N/A | N/A | |||||
15615800
|
Honeywell Research Chemicals
537993-100ML |
100 mL | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
15625800
|
Honeywell Research Chemicals
537993-1L |
1 L | Bidon en acier inoxydable |
57.43€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15635800
|
Honeywell Research Chemicals
537993-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
125.37€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15665800
|
Honeywell Research Chemicals
537993-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre |
344.57€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15655800
|
Honeywell Research Chemicals
537993-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon en verre |
421.74€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15645800
|
Honeywell Research Chemicals
537993-20L |
20 L | Flacon en verre |
908.36€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
71-36-3 | |
MFCD00002964 | |
butane-1-ol |
C4H10O | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
CCCCO |
Spécification
99.13g/mol | |
71-36-3 | |
Liquid | |
101°C to 105°C | |
466.35g/mol | |
CH3(CH2)3OH | |
120.15g/mol | |
CCCCO | |
74.12 | |
99% |
≤-90°C | |
Incolore | |
1.04g/mL | |
11.2% | |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
butane-1-ol | |
99.13g/mol |
Sécurité et traitement
P210-P280-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338 + P310-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : 114.23g/mol
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-Butanol, 99,9 %, Honeywell™