Learn More
Acide 1-butanesulfonique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
131.66€ - 398.99€
Identifiants chimiques
CAS | 2386-54-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NaO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.16 |
Numéro MDL | MFCD00007540 |
Clé InChI | XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot |
CID PubChem | 4096517 |
Nom IUPAC | sodium ; butane-1-sulfonate |
SMILES | [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10780711
|
Thermo Scientific Acros
206100250 |
25 g | Flacon en verre |
131.66€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10420194
|
Thermo Scientific Acros
206101000 |
100 g | Flacon en verre |
398.99€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2386-54-1 | |
160.16 | |
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M | |
4096517 | |
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O |
C4H9NaO3S | |
MFCD00007540 | |
sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot | |
sodium ; butane-1-sulfonate |
Spécification
1-Butanesulfonic acid, sodium salt | |
97.5 | |
>300.0°C | |
2% max. (1 g, 105°C, 2 hrs) | |
98% | |
CH3(CH2)3SO3Na | |
04, 8 | |
(10% in water) Clear to slightly hazy colorless | |
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O | |
160.16 | |
160.17 | |
Poudre cristalline |
2386-54-1 | |
100.0 | |
Blanc | |
Authentique | |
C4H9NaO3S | |
MFCD00007540 | |
sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot | |
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; butane-1-sulfonate | |
4096517 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 219-201-1
- 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.