Learn More
1-bromoundécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.28€ - 365.82€
Identifiants chimiques
CAS | 693-67-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H23Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.209 |
Numéro MDL | MFCD00000223 |
Clé InChI | IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane |
CID PubChem | 12744 |
Nom IUPAC | 1-bromondécane |
SMILES | CCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11426897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14333.14 |
25 g |
35.28€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11436897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14333.22 |
100 g |
100.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11446897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
500 g |
365.82€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromoundecane is used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran). It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromondécane est utilisé dans la préparation du réactif de Grignard en réagissant avec le Mg dans le THF (tétrahydrofurane). Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
693-67-4 | |
235.209 | |
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N | |
12744 | |
CCCCCCCCCCCBr |
C11H23Br | |
MFCD00000223 | |
undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane | |
1-bromondécane |
Spécification
1-Bromoundecane | |
-9°C | |
112°C to 114°C (10 mmHg) | |
C11H23Br | |
MFCD00000223 | |
undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane | |
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromondécane | |
12744 | |
98% |
693-67-4 | |
1.052 | |
>110°C (230°F) | |
1.4563 | |
1098390 | |
Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCBr | |
235.209 | |
235.22 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H332-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-757-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only