Learn More
1-bromoundécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10184510
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-67-4
Numéro MDL MFCD00000223
Clé InChI IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane
CID PubChem 12744
Nom IUPAC 1-bromondécane
SMILES CCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoundecane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H23Br
Formule linéaire CH3(CH2)10Br
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Poids moléculaire (g/mol) 235.209
Poids de la formule 235.21
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquide