Learn More
1-bromotétradecane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.10€ - 344.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-71-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H29Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 277.29 |
Numéro MDL | MFCD00000228 |
Clé InChI | KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo |
CID PubChem | 8208 |
Nom IUPAC | 1-bromotétradecane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCBr |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11483087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16082.22 |
100 g |
33.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16082.36 |
500 g |
79.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16082.0E |
2500 g |
344.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromotétradecane a été utilisé dans la synthèse des surfactants de tétradécylferrocène, cationique et zwitterionique gemini, et du 9-tétradécylcarbazole. Également utilisé pour la synthèse de polymères métallogéniques à base de bis[η;1(N)-3,4 -dialkyloxybenzylidène-4′-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) avec des groupes octyle, décyle, dodécyle, tétradécyle et alkyle hexadécyle.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identificadores de productos químicos
112-71-0 | |
277.29 | |
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N | |
8208 | |
CCCCCCCCCCCCCCBr |
C14H29Br | |
MFCD00000228 | |
myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo | |
1-bromotétradecane |
Especificaciones
1-Bromotetradecane | |
4°C to 6°C | |
175°C to 178°C (20 mmHg) | |
C14H29Br | |
MFCD00000228 | |
myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo | |
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromotétradecane | |
8208 | |
98% |
112-71-0 | |
1.018 | |
158°C (316°F) | |
1.46 | |
1742640 | |
Not miscible in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCBr | |
277.29 | |
277.3 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 203-999-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only