Learn More
1-bromopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
63.20€ - 186.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-53-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.05 |
Numéro MDL | MFCD00000267 |
Clé InChI | YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0 |
CID PubChem | 8057 |
Nom IUPAC | 1-bromopentane |
SMILES | CCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10766161
|
Thermo Scientific Acros
152522500 |
250 mL | Flacon en verre |
63.20€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10317950
|
Thermo Scientific Acros
152520010 |
1 L | Flacon en verre |
186.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-53-2 | |
151.05 | |
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N | |
8057 | |
CCCCCBr |
C5H11Br | |
MFCD00000267 | |
n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0 | |
1-bromopentane |
Spécification
1-Bromopentane | |
110-53-2 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
130°C | |
Authentique | |
C5H11Br | |
1.4430 to 1.446 | |
01, 131 | |
1.21 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,miscible with ether | |
CCCCCBr | |
151.05 | |
151.05 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
-95°C | |
1.2100g/mL | |
31°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)4Br | |
MFCD00000267 | |
15, 596 | |
n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0 | |
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromopentane | |
8057 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-776-0
missing translation for 'rtecsNumber' : RZ9770000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromopentane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.