Learn More
1-bromopentadecane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.30€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 629-72-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H31Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 291.32 |
Numéro MDL | MFCD00000229 |
Clé InChI | JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339 |
CID PubChem | 12394 |
Nom IUPAC | 1-bromopentadecane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07618.09 |
10 g |
49.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07618.18 |
50 g |
185.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromopentadecane has been used as regent in the synthesis of (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, a bioactive component of the marine sponge Cribrochalina vasculum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromopentadécane a été utilisé comme réactif dans la synthèse du (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, un composant bioactif de l’éponge marine Cribrochalina vasculum.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
Identifiants chimiques
629-72-1 | |
291.32 | |
JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N | |
12394 | |
CCCCCCCCCCCCCCCBr |
C15H31Br | |
MFCD00000229 | |
pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339 | |
1-bromopentadecane |
Spécification
1-Bromopentadecane | |
18°C to 19°C | |
159°C to 160°C (5 mmHg) | |
C15H31Br | |
MFCD00000229 | |
pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339 | |
JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromopentadecane | |
12394 | |
97% |
629-72-1 | |
1.005 | |
>110°C (230°F) | |
1.4608 | |
1744553 | |
Not miscible in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCBr | |
291.32 | |
291.32 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-104-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only