Learn More
1-bromopentadecane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351987
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
1-Bromopentadecane has been used as regent in the synthesis of (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, a bioactive component of the marine sponge Cribrochalina vasculum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromopentadécane a été utilisé comme réactif dans la synthèse du (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, un composant bioactif de l’éponge marine Cribrochalina vasculum.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-72-1
Formule moléculaire C15H31Br
Poids moléculaire (g/mol) 291.32
Numéro MDL MFCD00000229
Clé InChI JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
CID PubChem 12394
Nom IUPAC 1-bromopentadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopentadecane
Point de fusion 18°C to 19°C
Densité 1.005
Point d’ébullition 159°C to 160°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4608
Quantité 10 g
Beilstein 1744553
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 291.32
Pourcentage de pureté 97%