Learn More
1-bromooctane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15740819
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-83-1
Formule moléculaire C8H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 193.13
Numéro MDL MFCD00000276
Clé InChI VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
CID PubChem 8140
Nom IUPAC 1-bromooctane
SMILES CCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromooctane
Point de fusion -55.0°C
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 201.0°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7Br
Indice de réfraction 1.4508 to 1.4528
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,16
Merck Index 15,6853
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 193.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide