Learn More
1-bromooctadécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.70€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-89-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H37Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 333.40 |
Numéro MDL | MFCD00000231 |
Clé InChI | WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane |
CID PubChem | 8218 |
Nom IUPAC | 1-bromoctadécane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11487427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15588.22 |
100 g |
24.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15588.36 |
500 g |
61.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15588.0E |
2500 g |
228.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromooctadecane is used in the preparation of shortened single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). It is utilized to prepare octadecane in the presence of sodium borohydride as a catalyst. It is involved as a raw material for the preparation of dimethyldistearylammonium bromide, which is a bentonite modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromooctadécane est utilisé dans la préparation de nanotubes de carbone à paroi simple raccourcis (s-SWCNT). Il est utilisé pour préparer l’octadécane en présence de borohydrure de sodium comme catalyseur. Il est impliqué comme matière première pour la préparation du bromure de diméthyldistearylammonium, qui est un modificateur de la bentonite.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et dans la plupart des solvants organiques courants. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
112-89-0 | |
333.40 | |
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N | |
8218 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
C18H37Br | |
MFCD00000231 | |
octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane | |
1-bromoctadécane |
Spécification
1-Bromooctadecane | |
25°C to 30°C | |
150°C to 152°C (0.1 mmHg) | |
Odorless | |
CH3(CH2)17Br | |
774145 | |
Soluble in acetone and most common organic solvents. Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr | |
333.40 | |
333.39 |
112-89-0 | |
0.976 | |
>110°C (230°F) | |
C18H37Br | |
MFCD00000231 | |
octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane | |
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromoctadécane | |
8218 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-013-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only