Learn More
1-bromooctadécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11497427
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
1-Bromooctadecane is used in the preparation of shortened single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). It is utilized to prepare octadecane in the presence of sodium borohydride as a catalyst. It is involved as a raw material for the preparation of dimethyldistearylammonium bromide, which is a bentonite modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromooctadécane est utilisé dans la préparation de nanotubes de carbone à paroi simple raccourcis (s-SWCNT). Il est utilisé pour préparer l’octadécane en présence de borohydrure de sodium comme catalyseur. Il est impliqué comme matière première pour la préparation du bromure de diméthyldistearylammonium, qui est un modificateur de la bentonite.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et dans la plupart des solvants organiques courants. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-89-0
Formule moléculaire C18H37Br
Poids moléculaire (g/mol) 333.40
Numéro MDL MFCD00000231
Clé InChI WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
CID PubChem 8218
Nom IUPAC 1-bromooctadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromooctadecane
Point de fusion 25°C to 30°C
Densité 0.976
Point d’ébullition 150°C to 152°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Formule linéaire CH3(CH2)17Br
Quantité 500 g
Beilstein 774145
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and most common organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 333.39
Pourcentage de pureté 97%