Learn More
1-bromooctadécane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
15.50€ - 414.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-89-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H37Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 333.40 |
Numéro MDL | MFCD00000231 |
Clé InChI | WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane |
CID PubChem | 8218 |
Nom IUPAC | 1-bromooctadecane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10467750
|
Thermo Scientific Acros
190020050 |
5 g | Glass Bottle | ||||||
10591441
|
Thermo Scientific Acros
190021000 |
100 g | Flacon en verre |
32.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10407760
|
Thermo Scientific Acros
190025000 |
500 g | Flacon en verre |
90.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15179213
|
Thermo Scientific Acros
190020025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
414.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
112-89-0 | |
333.40 | |
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N | |
8218 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
C18H37Br | |
MFCD00000231 | |
octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane | |
1-bromooctadecane |
Spécification
1-Bromooctadecane | |
112-89-0 | |
100.0 | |
Yellow | |
214.0°C to 216.0°C (12.0 mmHg) | |
Authentic | |
C18H37Br | |
1.4620 to 1.4640 | |
0.97 | |
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromooctadecane | |
8218 | |
96% |
96% | |
95.0 | |
>20.0°C | |
0.9700g/mL | |
>110°C | |
96% | |
CH3(CH2)17Br | |
MFCD00000231 | |
octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr | |
333.40 | |
333.38 | |
Low Melting Solid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-013-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only