Learn More
1-bromonane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.90€ - 301.00€
Identifiants chimiques
CAS | 693-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H19Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.155 |
Numéro MDL | MFCD00000278 |
Clé InChI | AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163 |
CID PubChem | 12742 |
Nom IUPAC | 1-bromonane |
SMILES | CCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11423234
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10577.14 |
25 g |
30.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433234
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10577.22 |
100 g |
84.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443234
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10577.36 |
500 g |
301.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
1-Bromononane is used as organic intermediates. It is mainly used in pharmaceutical synthesis and industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromonane est utilisé comme intermédiaire organique. Il est principalement utilisé dans la synthèse pharmaceutique et dans les produits intermédiaires de colorants industriels.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther éthylique et le benzène.
Remarques
Stable dans des conditions normales Incompatible avec les agents oxydants.
Identificadores de productos químicos
693-58-3 | |
207.155 | |
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N | |
12742 | |
CCCCCCCCCBr |
C9H19Br | |
MFCD00000278 | |
n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163 | |
1-bromonane |
Especificaciones
1-Bromononane | |
1.086 | |
90°C (194°F) | |
1.455 | |
1733632 | |
Insoluble in water. Soluble in ethyl ether and benzene. | |
CCCCCCCCCBr | |
207.155 | |
207.16 |
693-58-3 | |
200°C to 201°C | |
C9H19Br | |
MFCD00000278 | |
n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163 | |
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromonane | |
12742 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-755-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Attention
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 1
Indicaciones de peligro
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Consejos de prudencia
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only