Learn More
1-bromonane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433234
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1-Bromononane is used as organic intermediates. It is mainly used in pharmaceutical synthesis and industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromonane est utilisé comme intermédiaire organique. Il est principalement utilisé dans la synthèse pharmaceutique et dans les produits intermédiaires de colorants industriels.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther éthylique et le benzène.
Remarques
Stable dans des conditions normales Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-58-3
Formule moléculaire C9H19Br
Poids moléculaire (g/mol) 207.155
Numéro MDL MFCD00000278
Clé InChI AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
CID PubChem 12742
Nom IUPAC 1-bromonane
SMILES CCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromononane
Densité 1.086
Point d’ébullition 200°C to 201°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 100 g
Beilstein 1733632
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ethyl ether and benzene.
Poids de la formule 207.16
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.