Learn More
1-(bromométhyl)cyclopropane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10080062
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 7051-34-5
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.00
Numéro MDL MFCD00001306
Clé InChI AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
CID PubChem 81503
SMILES BrCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)cyclopropane
% min. CAS 95.0
Densité 1.3800g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C3H5CH2Br
Quantité 10 g
Nom IUPAC (bromométhyle)cyclopropane
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 95%