Learn More
1-bromoheptane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10467670
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-04-9
Formule moléculaire C7H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 179.10
Numéro MDL MFCD00000273
Clé InChI LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
CID PubChem 12369
Nom IUPAC 1-bromoheptane
SMILES CCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoheptane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -58°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6Br
Indice de réfraction 1.4489 to 1.4509
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 155
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 179.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide