Learn More
1-bromobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10338853
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-65-9
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000260
Clé InChI MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
CID PubChem 8002
Nom IUPAC 1-bromobutane
SMILES CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromobutane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -112.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 100.0°C to 104.0°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3Br
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4404
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1555
Gravité spécifique 1.27
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.608g/L (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene and ccl4
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.