Learn More
1-Bromobutane, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403464
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
1-Bromobutane is used as an intermediate in organic synthesis and as a solvent for cleaning and degreasing. It acts as an alkylating agent as well as to prepare organometallic compounds such as n-butyllithium. It is also involved in the synthesis of procaine and tetracaine. It reacts with magnesium metal to prepare the Grignard reagent, which is used to form carbon-carbon bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromobutane est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et comme solvant pour le nettoyage et le dégraissage. Il agit en tant qu’agent alkylant ainsi que pour préparer des composés organométalliques tels que le n-butyllithium. Il participe également à la synthèse de la procaïne et de la tétracaïne. Il réagit avec le métal de magnésium pour préparer le réactif de Grignard, qui est utilisé pour former des liaisons carbone-carbone.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et à l’éther diéthylique. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, le magnésium, le potassium, le sodium et les oxydes de sodium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-65-9
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000260
Clé InChI MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
CID PubChem 8002
Nom IUPAC 1-bromobutane
SMILES CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromobutane
Point de fusion -112°C
Densité 1.275
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)3Br
Indice de réfraction 1.44
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1126
Beilstein 1098260
Merck Index 14,1553
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 137.03
Pourcentage de pureté ≥98%