Learn More
1-bromoadamantane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.30€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 768-90-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H15Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.13 |
Numéro MDL | MFCD00074721 |
Clé InChI | VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane |
CID PubChem | 79106 |
Nom IUPAC | 1-bromoadamantane |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10001570
|
Thermo Scientific Acros
149030250 |
25 g | Flacon en verre |
40.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10756191
|
Thermo Scientific Acros
149031000 |
100 g | Flacon en verre |
103.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
768-90-1 | |
215.13 | |
VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N | |
79106 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br |
C10H15Br | |
MFCD00074721 | |
1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane | |
1-bromoadamantane |
Spécification
1-Bromoadamantane | |
768-90-1 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00074721 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,chloroform,benzene,,methanol and ethanol | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br | |
215.13 | |
215.13 | |
Poudre |
99% | |
98.5 | |
117.0°C to 120.0°C | |
Authentique | |
C10H15Br | |
1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane | |
VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromoadamantane | |
79106 | |
99% |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À L’HUMIDITÉ
missing translation for 'einecsNumber' : 212-200-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only