Learn More
1-bromo-5-fluoropentane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412179
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
1-Bromo-5-fluoropentane was used to prepare 18F-labeled (anilido)piperidine derivatives as ?-opioid receptor imaging agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-5-fluoropentane a été utilisé pour préparer des dérivés (anilido)pipéridine marqués 18F comme agents d’imagerie des récepteurs μ-opioïdes.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (dans le méthanol). Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 407-97-6
Formule moléculaire C5H10BrF
Poids moléculaire (g/mol) 169.037
Numéro MDL MFCD01709395
Clé InChI GMYIZICPHREVDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 1-bromo-5-fluoro, 5-fluoroamyl bromide, 5-fluoropentyl bromide, fluoropentyl bromide, 5-bromopentyl fluoride, acmc-20a2uo, 1-bromo-5-fluoro-pentane, pentane,1-bromo-5-fluoro, 4-01-00-00313 beilstein handbook reference, ksc493m6b
CID PubChem 120236
Nom IUPAC 1-bromo-5-fluoropentane
SMILES C(CCF)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-5-fluoropentane
Couleur Incolore
Densité 1.360 g/mL
Point d’ébullition 162°C
Formule linéaire F(CH2)5Br
Indice de réfraction 1.4406
Quantité 250 mg
Beilstein 1697258
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (in methanol). Slightly soluble in water.
Poids de la formule 169.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Des mesures