Learn More
1-bromo-5-chloropentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10470301
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54512-75-3
Formule moléculaire C5H10BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 185.49
Numéro MDL MFCD00001016
Clé InChI PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
CID PubChem 96070
Nom IUPAC 1-bromo-5-chloropentane
SMILES ClCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-5-chloropentane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)5Br
Indice de réfraction 1.4826 to 1.4846
Quantité 5 g
Beilstein 01,III,346
Gravité spécifique 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,chloroform,and ether
Poids de la formule 185.49
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-5-chloropentane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.