Learn More
1-bromo-4-phénylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 125.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13633-25-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.12 |
Numéro MDL | MFCD00154988 |
Clé InChI | XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-4-phenylbutane, 4-bromobutyl benzene, 4-phenylbutyl bromide, 4-phenyl 1-butyl bromide, 4-phenyl-1-butyl bromide, 4-phenyl-1-bromobutane, 1-bromo-4-phenyl-butane, benzene, 4-bromobutyl, benzene, bromobutyl, 4-phenyl-1-bromo butane |
CID PubChem | 259668 |
SMILES | BrCCCCC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25237.03 |
1 g |
28.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25237.06 |
5 g |
125.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25237.14 |
25 g |
sur devis
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
1-Bromo-4-phenylbutane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromo-4-phénylbutane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
13633-25-5 | |
213.12 | |
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N | |
259668 |
C10H13Br | |
MFCD00154988 | |
1-bromo-4-phenylbutane, 4-bromobutyl benzene, 4-phenylbutyl bromide, 4-phenyl 1-butyl bromide, 4-phenyl-1-butyl bromide, 4-phenyl-1-bromobutane, 1-bromo-4-phenyl-butane, benzene, 4-bromobutyl, benzene, bromobutyl, 4-phenyl-1-bromo butane | |
BrCCCCC1=CC=CC=C1 |
Spécification
1-Bromo-4-phenylbutane | |
1.214 | |
C10H13Br | |
1-bromo-4-phenylbutane, 4-bromobutyl benzene, 4-phenylbutyl bromide, 4-phenyl 1-butyl bromide, 4-phenyl-1-butyl bromide, 4-phenyl-1-bromobutane, 1-bromo-4-phenyl-butane, benzene, 4-bromobutyl, benzene, bromobutyl, 4-phenyl-1-bromo butane | |
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N | |
(4-bromobutyl)benzène | |
259668 | |
98% |
13633-25-5 | |
131°C to 133°C (12 mmHg) | |
MFCD00154988 | |
Slightly soluble in water. | |
BrCCCCC1=CC=CC=C1 | |
213.12 | |
213.12 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only