Learn More
1-bromo-4-méthylcyclohexane, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
71.50€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6294-40-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H13Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.085 |
Numéro MDL | MFCD00014282 |
Clé InChI | RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans |
CID PubChem | 22727 |
Nom IUPAC | 1-bromo-4-méthylcyclohexane |
SMILES | CC1CCC(CC1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02640.06 |
5 g |
71.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02640.14 |
25 g |
288.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromo-4-methylcyclohexane is used as intermediates in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromo-4-méthylcyclohexane est utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
6294-40-2 | |
177.085 | |
RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N | |
22727 | |
CC1CCC(CC1)Br |
C7H13Br | |
MFCD00014282 | |
cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans | |
1-bromo-4-méthylcyclohexane |
Spécification
1-Bromo-4-methylcyclohexane | |
6294-40-2 | |
94°C to 96°C (50 mmHg) | |
1.488 | |
1900954 | |
Not miscible in water. | |
CC1CCC(CC1)Br | |
177.085 | |
177.09 |
Cis + Trans | |
1.262 | |
C7H13Br | |
MFCD00014282 | |
cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans | |
RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-méthylcyclohexane | |
22727 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 228-559-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only