Learn More
1-Bromo-4-(diméthylamino)naphtalène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328616
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59557-93-6
Formule moléculaire C12H12BrN
Poids moléculaire (g/mol) 250.139
Numéro MDL MFCD02093945
Clé InChI CWPDFSZHOZTGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-dimethylamino naphthalene, acmc-20aox1, 4-bromonaphthyl dimethylamine, n,n-dimethyl-4-bromo-1-naphthylamine, n,n-dimethyl-4-bromonaphthalene-1-amine
CID PubChem 4083804
Nom IUPAC 4-bromo-N,N-diméthylnaphtalène-1-amine
SMILES CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Densité 1.4305
Point d’ébullition 137°C to 139°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.6361
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 3254839
Poids de la formule 250.14
Pourcentage de pureté 95%