Learn More
1-bromo-4-butylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
43.80€ - 472.00€
Identifiants chimiques
CAS | 41492-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.12 |
Numéro MDL | MFCD00040934 |
Clé InChI | BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109 |
CID PubChem | 521059 |
Nom IUPAC | 1-bromo-4-butylbenzène |
SMILES | CCCCC1=CC=C(C=C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10682752
|
Thermo Scientific
320440100 |
10 g | Flacon en verre |
43.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10400283
|
Thermo Scientific Acros
320440500 |
50 g | Flacon en verre |
130.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10239413
|
Thermo Scientific Acros
320442500 |
250 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
41492-05-1 | |
213.12 | |
BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N | |
521059 | |
CCCCC1=CC=C(C=C1)Br |
C10H13Br | |
MFCD00040934 | |
1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109 | |
1-bromo-4-butylbenzène |
Spécification
1-Bromo-4-butylbenzene | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
108°C | |
96% min. (GC) | |
BrC6H4(CH2)3CH3 | |
MFCD00040934 | |
1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109 | |
CCCCC1=CC=C(C=C1)Br | |
213.12 | |
213.12 | |
Liquide |
41492-05-1 | |
100.0 | |
1.2000g/mL | |
Authentique | |
C10H13Br | |
1.5300 to 1.533 | |
1.2 | |
BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-butylbenzène | |
521059 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only