Learn More
1-bromo-3-phenylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.71€ - 527.63€
Identifiants chimiques
CAS | 637-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.09 |
Numéro MDL | MFCD00000257 |
Clé InChI | XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl |
CID PubChem | 12503 |
Nom IUPAC | (3-bromopropyl)benzene |
SMILES | BrCCCC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11477956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14050.22 |
100 g |
41.71€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14050.36 |
500 g |
133.67€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14050.0E |
2500 g |
527.63€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromo-3-phénylpropane est utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs naturels de MraY comme agents antibactériens. Également utilisé dans la préparation de dérivés de quinolinone comme inhibiteurs MAO-B puissants et sélectifs.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement). Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
637-59-2 | |
199.09 | |
XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N | |
12503 | |
BrCCCC1=CC=CC=C1 |
C9H11Br | |
MFCD00000257 | |
3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl | |
(3-bromopropyl)benzene |
Spécification
1-Bromo-3-phenylpropane | |
1.308 | |
101°C (213°F) | |
1.546 | |
2205527 | |
Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol. | |
BrCCCC1=CC=CC=C1 | |
199.09 | |
199.09 |
637-59-2 | |
219°C to 220°C | |
C9H11Br | |
MFCD00000257 | |
3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl | |
XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N | |
(3-bromopropyl)benzene | |
12503 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-294-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Bromo-3-phenylpropane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromo-3-phenylpropane