Learn More
1-bromo-3-méthylbutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.71€ - 73.57€
Identifiants chimiques
CAS | 107-82-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.05 |
Numéro MDL | MFCD00000253 |
Clé InChI | YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa |
CID PubChem | 7891 |
Nom IUPAC | 1-bromo-3-méthybutane |
SMILES | CC(C)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10540552
|
Thermo Scientific Acros
403050050 |
5 g | Flacon en verre |
22.71€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10607751
|
Thermo Scientific Acros
403051000 |
100 g | Flacon en verre |
25.43€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10249450
|
Thermo Scientific Acros
403055000 |
500 g | Flacon en verre |
73.57€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-82-4 | |
151.05 | |
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N | |
7891 | |
CC(C)CCBr |
C5H11Br | |
MFCD00000253 | |
isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa | |
1-bromo-3-méthybutane |
Spécification
1-Bromo-3-methylbutane | |
0.1% max. (as HBr) | |
98.5 | |
-112°C | |
1.2000g/mL | |
32°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHCH2CH2Br | |
MFCD00000253 | |
15, 5159 | |
isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa | |
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3-méthybutane | |
7891 | |
99% |
99% | |
107-82-4 | |
100.0 | |
Incolore | |
120°C to 121°C | |
Authentique | |
C5H11Br | |
1.4399 to 1.4419 | |
01, 136 | |
1.2 | |
Solubility in water: 0.2g/L in water (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene and,carbon tetrachloride | |
CC(C)CCBr | |
151.05 | |
151.05 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au sa
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-522-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ6230000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only